W500607
Citronellyl tiglate, mixture of isomers
≥96%
About This Item
origen biológico
synthetic
grado
Kosher
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥96%
puede contener
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
144-145 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; rose
cadena SMILES
CCC(=C)C(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C.C\C=C(/C)C(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/2C15H26O2/c2*1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,13H,7,9-11H2,1-5H3;8,13H,5-7,9-11H2,1-4H3/b14-6+;
Clave InChI
WWYVFYUOASWQQR-JSSTZBRYSA-N
Otras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?