Merck
W434100
Sigma-Aldrich
Heptyl heptanoate
natural (US), 98%
Sinónimos:
Heptanoic acid, heptyl ester, Heptyl capronate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H28O2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.37
Número de FEMA:
4341
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
Halal
Kosher
natural (US)
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.431
densidad
0.858 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
grassy; green; fruity
cadena SMILES
O=C(CCCCCC)OCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-9-11-13-16-14(15)12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
Clave InChI
QOIIBPAJVWFEPE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)