Merck
W425301
Sigma-Aldrich
Methyl 10-undecenoate
96%
Sinónimos:
10-Undecenoic acid methyl ester, Undecylenic acid methyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CH(CH2)8CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
198.30
Número de FEMA:
4253
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
solubilidad
H2O: insoluble
alcohol: soluble
oil: soluble
propylene glycol: soluble
densidad
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fatty; fruity; waxy
cadena SMILES
COC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3H,1,4-11H2,2H3
Clave InChI
KISVAASFGZJBCY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
115 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)