W424701
Tripropylamine
≥98%
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
densidad de vapor
4.9 (vs air)
presión de vapor
2.9 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98%
temp. de autoignición
356 °F
lim. expl.
5.6 %
índice de refracción
n20/D 1.416 (lit.)
bp
155-158 °C (lit.)
40-42 °C/11 mmHg (lit.)
mp
−93.5 °C (lit.)
densidad
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
fishy
cadena SMILES
CCCN(CCC)CCC
InChI
1S/C9H21N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
Clave InChI
YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)