Merck
W424101
Sigma-Aldrich
Hexylamine
99%
Sinónimos:
1-Aminohexane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
101.19
Número de FEMA:
4241
Beilstein:
1731298
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
11.016
Ensayo
99%
lim. expl.
2.1-9.3 %
índice de refracción
n20/D 1.418 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
densidad
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCN
InChI
1S/C6H15N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-7H2,1H3
Clave InChI
BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)