Merck
W415201
Sigma-Aldrich
Isopropenyl acetate
99%
Sinónimos:
1-Methylvinyl acetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2C(CH3)=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
100.12
Número de FEMA:
4152
Beilstein:
1280347
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.822
origen biológico
synthetic
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
densidad
0.922 g/mL at 20 °C
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
berry
cadena SMILES
CC(=C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
Clave InChI
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
19 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)