Merck
W403326
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxyacetone dimer
97%
Sinónimos:
2,5-Dihydroxydioxane-2,5-dimethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein/REAXYS Number:
112910
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
Flavis number:
13.11
biological source
synthetic
assay
97%
form
powder
color
white to off-white
mp
75-80 °C (lit.)
SMILES string
OCC1(O)COC(O)(CO)CO1
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-5(9)3-12-6(10,2-8)4-11-5/h7-10H,1-4H2
InChI key
KEQUNHIAUQQPAC-UHFFFAOYSA-N
Application
Component of tanning products
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)