Merck
W395500
Sigma-Aldrich
3-Nonen-2-one solution
10% in ethanol, natural (US), FG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
140.22
Número de FEMA:
3955
nº del Consejo Europeo:
11163
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.188
grado
FG
Kosher
natural (US)
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
concentración
10% in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.370
densidad
0.810 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
berry; green; mushroom; musty; spicy; vegetable; nutty
cadena SMILES
CCCCC\C=C\C(C)=O
InChI
1S/C9H16O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
Clave InChI
HDKLIZDXVUCLHQ-BQYQJAHWSA-N
Descripción general
Natural occurence(neat): Asparagus, chicken, crayfish, mushroom, oats, soybeans, apricot and beef [1]
Aplicación
The powerful earthy, fatty notes of this material will enhance mushroom, vegetable flavors like cucumber and cultured dairy flavors like sour cream, yogurt and kefir. It should also be considered to enlarge the ketone complex in Brie, Gorgonzola, Camembert and other mold-ripened cheese flavors.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Odor at 10%[1]
Taste at 1-5ppm[1]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
60.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
16 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 39(2), 49-49 (2014)