W387101
4-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt
97%
Sinónimos:
Sodium 4-methyl-2-oxovalerate, α-Ketoisocaproic acid sodium salt, 4-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt, 4-Methyl-2-oxovaleric acid sodium salt, Ketoleucine sodium salt
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Ensayo
97%
mp
275 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
buttery
cadena SMILES
[Na+].CC(C)CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clave InChI
IXFAZKRLPPMQEO-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?