W384704
L-Lisina
≥97%
Sinónimos:
Ácido (S)-2,6-diaminocaproico
About This Item
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥97%
actividad óptica
[α]20/D +24°, c = 2 in 0.6 M HCl
mp
215 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 10%, clear, colorless to light greenish-yellow
H2O: 10%, clear, colorless to yellow
trazas de catión
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1.0 ppm
Pb: ≤10 ppm
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadena SMILES
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Clave InChI
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?