Merck
W382604
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane
mixture of isomers, ≥97%, FG
Sinónimos:
1,4-Dithiane-2,5-diol, 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, Mercaptoacetaldehyde dimer
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
152.24
Número de FEMA:
3826
Beilstein:
104402
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
15.134
origen biológico
synthetic
grado
FG
Halal
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥97%
mp
130 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
bread; meaty; sulfurous; tomato
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1CSC(O)CS1
InChI
1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-6H,1-2H2
Clave InChI
YUIOPHXTILULQC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane is a sulfur-containing compound that is reported to show phytogrowth-inhibitory activities on the root growth of some Brassica species.[1]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Y Inamori et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 38(1), 243-245 (1990-01-01)
2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane (I) and its derivatives (II-IV) showed rather marked inhibitory activities on the growth of the roots of two plant species. All compounds tested had phytogrowth-inhibitory activities. These compounds markedly inhibited the growth of the two plant species at the