Merck
W374806
Sigma-Aldrich
L-Menthyl lactate
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H24O3
Número de CAS:
Peso molecular:
228.33
Número de FEMA:
3748
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.551
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥97%
actividad óptica
[α]20/D −81°, c = 5 in ethanol
bp
142 °C/5 mmHg (lit.)
mp
42-47 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
alcohol; minty
cadena SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C13H24O3/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)16-13(15)10(4)14/h8-12,14H,5-7H2,1-4H3/t9-,10?,11+,12-/m1/s1
Clave InChI
UJNOLBSYLSYIBM-SGUBAKSOSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Odor at 1.0%
Taste at 25 ppm
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)