Merck
W369918
Sigma-Aldrich
Isopropyl 2-methylbutyrate
≥98%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(CH3)CO2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
144.21
Número de FEMA:
3699
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.547
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.397 (lit.)
bp
140-144 °C/727 mmHg (lit.)
densidad
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; oily; fruity; ethereal; sweet
cadena SMILES
CCC(C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-5-7(4)8(9)10-6(2)3/h6-7H,5H2,1-4H3
Clave InChI
DIRDKDDFAMNBNY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)