Merck
W358800
Sigma-Aldrich
1,3-Propanedithiol
≥96%, FG
Sinónimos:
1,3-Dimercaptopropane, Trimethylene dimercaptan
About This Item
Fórmula lineal:
HS(CH2)3SH
Número de CAS:
Peso molecular:
108.23
Número de FEMA:
3588
Beilstein:
1071197
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11929
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.076
origen biológico
synthetic
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
5 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
≥96%
índice de refracción
n20/D 1.539 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
densidad
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
meaty; sulfurous
cadena SMILES
SCCCS
InChI
1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
Clave InChI
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)