Merck
W358315
Sigma-Aldrich
3-Octyl acetate
natural (US), ≥97%, FG
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2CH(C2H5)(CH2)4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
172.26
Número de FEMA:
3583
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2347
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.254
grado
FG
Halal
Kosher
natural (US)
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.65 (172.515)
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.415 (lit.)
bp
99 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fatty; green; citrus; waxy; minty
cadena SMILES
CCCCCC(CC)OC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-8-10(5-2)12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
STZUZYMKSMSTOU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)