Merck
W346705
Sigma-Aldrich
cis-3-Octen-1-ol
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
128.21
Número de FEMA:
3467
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
10296
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
2.094
Ensayo
≥95%
contiene
(may contain up to 0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilzer)
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
bp
73 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
cadena SMILES
[H]\C(CCO)=C(/[H])CCCC
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87.78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)