Merck
W335400
Sigma-Aldrich
Hexyl trans-2-butenoate
≥95%, FG
Sinónimos:
Hexyl crotonate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=CHCO2(CH2)5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
Número de FEMA:
3354
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
10688
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.266
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.438 (lit.)
densidad
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
green; fruity; pear; pineapple; sweet
cadena SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h4,8H,3,5-7,9H2,1-2H3/b8-4+
Clave InChI
MZNHUHNWGVUEAT-XBXARRHUSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)