Merck
W334618
Sigma-Aldrich
Furfuryl propionate
≥98%, FG
Sinónimos:
Furfuryl propanoate, NSC 35556
Seleccione un Tamaño
W334618-SAMPLE-K
MXP 1,249.00
1 KG
MXP 8,157.00
5 KG
MXP 30,038.00
MXP 1,249.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W334618-SAMPLE-K
MXP 1,249.00
1 KG
MXP 8,157.00
5 KG
MXP 30,038.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
154.16
Número de FEMA:
3346
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
10646
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
13.062
NACRES:
NA.21
MXP 1,249.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
densidad
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
spicy; fruity; sweet
cadena SMILES
CCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C8H10O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h3-5H,2,6H2,1H3
Clave InChI
LGBXNZSSTFWRFS-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)