W328804
2-Heptanol
≥97%
Sinónimos:
Methyl pentyl carbinol
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
Halal
Kosher
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.420 (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
densidad
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
oily; earthy
cadena SMILES
CCCCCC(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?