Merck
W321303
Sigma-Aldrich
trans-2-Nonenal
≥95%, FG
Sinónimos:
(E)-2-Nonenal
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CH=CHCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
140.22
Número de FEMA:
3213
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
5.072
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fatty; citrus
cadena SMILES
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+
Clave InChI
BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
Descripción general
trans-2-Nonenal is the characteristic volatile flavor compound of cucumber.[1][2] It is also found in potato[3], carrot root[4] and apricot.[5]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The formation of cis-3-nonenal, trans-2-nonenal and hexanal from linoleic acid hydroperoxide isomers by a hydroperoxide cleavage enzyme system in cucumber (Cucumis sativus) fruits.
Galliard T, et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 441(2), 181-192 (1976)
Inactivation of pathogenic bacteria by cucumber volatiles (E, Z)-2, 6-nonadienal and (E)-2-nonenal.
Cho MJ, et al.
Journal of Food Protection, 67(5), 1014-1016 (2004)
Identification of some volatile compounds from cucumber.
Kemp TR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 22(4), 717-718 (1974)
Characterization of some volatile potato components.
Buttery RG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 18(3), 538-539 (1970)
M Spite et al.
British journal of pharmacology, 158(4), 1062-1073 (2009-05-09)
Inflammation is associated with oxidative stress and local generation of lipid peroxidation-derived aldehydes, such as 4-hydroxy-trans-2-nonenal (HNE). In most tissues, HNE is readily conjugated with glutathione and presently it is unknown whether glutathionyl-HNE (GS-HNE) plays a functional role in inflammation.