W316105
Furfuryl isopropyl sulfide
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12OS
Número de CAS:
Peso molecular:
156.25
Número de FEMA:
3161
nº del Consejo Europeo:
2248
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
13.032
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.504 (lit.)
bp
79-80 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
cadena SMILES
CC(C)SCc1ccco1
InChI
1S/C8H12OS/c1-7(2)10-6-8-4-3-5-9-8/h3-5,7H,6H2,1-2H3
Clave InChI
WCHRNAKORAINOJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?