W298107
Rhodinyl acetate
About This Item
biological source
synthetic
refractive index
n20/D 1.4540 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
organoleptic
berry; honey; floral
SMILES string
CC(CCCC(C)=C)CCOC(C)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)