Merck
W298018
Sigma-Aldrich
Rhodinol
mixture of L-citronellol and geraniol, FCC
Sinónimos:
L-Citronellol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20O
Número de CAS:
Peso molecular:
156.27
Número de FEMA:
2980
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
76
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
2.027
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
floral; waxy; rose
grado:
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
FCC
FDA 21 CFR 172.515
actividad óptica
[α]22/D −6°, neat
índice de refracción
n20/D 1.469 (lit.)
bp
68-70 °C/1.8 mmHg (lit.)
densidad
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
floral; waxy; rose
cadena SMILES
C[C@H](CCO)CCCC(C)=C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
Clave InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Natural occurrence: Geranium and citronella oils.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 0.5 to 10 ppm
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 74-74 (2000)