W290500
Pine needle oil
natural, FG
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Pinus spp.
grado
FG
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Formulario
liquid
composición
d-Limonene, 3.5%
índice de refracción
n20/D 1.470
densidad
0.900 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
woody; balsamic
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
105.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40.56 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?