Merck
W274100
Sigma-Aldrich
Methyl 3-phenylpropionate
≥99%
Sinónimos:
Methyl hydrocinnamate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH2CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Número de FEMA:
2741
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
427
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.746
grado
Kosher
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.502 (lit.)
bp
91-92 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CCc1ccccc1
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 5 ppm
Otras notas
Natural occurrence: Tabasco peppers.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 31, 53-53 (2006)