Merck
W269440
Sigma-Aldrich
Methyl isobutyrate
natural, 98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCOOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Número de FEMA:
2694
Beilstein:
1740720
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
287
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
09.412
NACRES:
NA.21
grado
Halal
natural
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.384 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
densidad
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
creamy; fruity; floral; sweet
cadena SMILES
COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)5(6)7-3/h4H,1-3H3
Clave InChI
BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)