Merck
W263818
Sigma-Aldrich
Linalyl benzoate
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H22O2
Número de CAS:
Peso molecular:
258.36
Número de FEMA:
2638
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
654
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.771
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.508 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
densidad
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
floral
cadena SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(=O)c1ccccc1)C=C
InChI
1S/C17H22O2/c1-5-17(4,13-9-10-14(2)3)19-16(18)15-11-7-6-8-12-15/h5-8,10-12H,1,9,13H2,2-4H3
Clave InChI
BTJXBZZBBNNTOV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 977-981 (2003-06-14)
A toxicologic and dermatologic review of linalyl benzoate when used as a fragrance ingredient is presented.
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 989-993 (2003-06-14)
A toxicologic and dermatologic review of linalyl cinnamate when used as a fragrance ingredient is presented.