W262404
Lemongrass oil, East Indian
natural, FG
Sinónimos:
Lemongrass oil
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Cymbopogon citratus DC. and Cymbopogon flexuosus
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
actividad óptica
[α]20/D −10 to 0°, neat
origen
India origin
bp
224 °C (lit.)
densidad
0.896 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
lemon
Descripción general
Aplicación
Nota de preparación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?