W246603
Eucalyptus oil
natural (US), 70-75%, FCC
About This Item
Productos recomendados
biological source
Eucalyptus globulus Labillardiere
Quality Level
grade
Kosher
natural (US)
reg. compliance
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.510
assay
70-75%
origin
China origin
refractive index
n20/D 1.46
bp
175 °C
density
0.909 g/mL at 25 °C
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
herbaceous
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?