Merck
W236306
Sigma-Aldrich
Decanal dimethyl acetal
≥98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)8CH(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
202.33
Número de FEMA:
2363
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
6.009
origen biológico
synthetic
grado
Kosher
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
densidad
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
citrus; herbaceous; floral; wine-like
cadena SMILES
CCCCCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C12H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13-2)14-3/h12H,4-11H2,1-3H3
Clave InChI
NCRNCSZWOOYBQF-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)