Merck
W230103
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamyl propionate
≥97%, FG
Sinónimos:
(2E)-3-Phenyl-2-propen-1-yl propionate, (E)-Cinnamyl propionate
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CO2CH2CH=CHC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
190.24
Número de FEMA:
2301
nº del Consejo Europeo:
414
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.133
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.535 (lit.)
bp
289 °C (lit.)
densidad
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
balsam; spicy; fruity
cadena SMILES
[H]\C(COC(=O)CC)=C(\[H])c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-2-12(13)14-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-9H,2,10H2,1H3/b9-6+
Clave InChI
KGDJMNKPBUNHGY-RMKNXTFCSA-N
Descripción general
trans-Cinnamyl propionate is a flavor compound that occurs naturally in cinnamon.[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
On the natural occurrence of certain flavour compounds
Hauser A & Maurer B
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 184(6), 500-502 (1987)