Merck
W229806
Sigma-Aldrich
Cinnamyl cinnamate, mixture of isomers
≥95%, FG
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=CHCO2CH2CH=CHC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
264.32
Número de FEMA:
2298
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
332
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.739
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥95%
bp
370 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
cinnamyl alcohol
Organoléptico
cinnamon; jasmine; floral; balsamic; rose; sweet
cadena SMILES
O=C(OC\C=C\c1ccccc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C18H16O2/c19-18(14-13-17-10-5-2-6-11-17)20-15-7-12-16-8-3-1-4-9-16/h1-14H,15H2/b12-7+,14-13+
Clave InChI
NQBWNECTZUOWID-MZXMXVKLSA-N
Descripción general
Cinnamyl cinnamate can be used as a flavoring agent[1] and a fragrance ingredient.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 10 to 25 ppm
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
Fragrance material review on cinnamyl cinnamate
Bhatia SP, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S66-S69 (2007)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 72-72 (2000)