Merck
W226718
Sigma-Aldrich
Cedar leaf oil
Sinónimos:
Methyl 2-hexynoate
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2267
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
origen biológico
Thuja occidentalis L.
actividad óptica
[α]25/D -7 to -14
origen
USA origin
índice de refracción
n20/D 1.456-1.460 (lit.)
densidad
0.906-0.920 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
cedar
Nota de preparación
Extraction method: steam distillation
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)