W224618
Carvacryl ethyl ether
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
178.27
Número de FEMA:
2246
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11840
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
4.038
grado
Kosher
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.4965 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
densidad
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOc1cc(ccc1C)C(C)C
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)