W220701
Butyl levulinate
≥97%
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
106-108 °C/5.5 mmHg (lit.)
densidad
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
fruity
cadena SMILES
CCCCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C9H16O3/c1-3-4-7-12-9(11)6-5-8(2)10/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
ISBWNEKJSSLXOD-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?