Merck
W216518
Sigma-Aldrich
(−)-Bornyl isovalerate
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H26O2
Número de CAS:
Peso molecular:
238.37
Número de FEMA:
2165
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
451
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.456
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥97%
actividad óptica
[α]20/D −32.5°, neat
índice de refracción
n20/D 1.46 (lit.)
bp
255-260 °C (lit.)
densidad
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
camphoraceous
cadena SMILES
CC(C)CC(=O)OC1CC2CCC1(C)C2(C)C
InChI
1S/C15H26O2/c1-10(2)8-13(16)17-12-9-11-6-7-15(12,5)14(11,3)4/h10-12H,6-9H2,1-5H3
Clave InChI
MPYYVGIJHREDBO-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)