Merck
W214906
Sigma-Aldrich
Benzyl phenylacetate
≥98%, FG
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CO2CH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
226.27
Número de FEMA:
2149
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
232
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.705
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.555 (lit.)
bp
317-319 °C (lit.)
densidad
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
honey; floral; sweet
cadena SMILES
O=C(Cc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clave InChI
MIYFJEKZLFWKLZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)