Merck
W214115
Sigma-Aldrich
Benzyl isobutyrate
natural (US), ≥97%, FG
Sinónimos:
Benzyl-2-methyl propionate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número de FEMA:
2141
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
301
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.426
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
floral; fruity; sweet
grado:
FG
Kosher
natural (US)
alérgeno alimentario:
no known allergens
grado
FG
Kosher
natural (US)
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.49 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
densidad
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
floral; fruity; sweet
cadena SMILES
CC(C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Clave InChI
UIKJRDSCEYGECG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)