W213209
Benzoin
≥98%
Sinónimos:
α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, α-Hydroxybenzyl phenyl ketone, 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
About This Item
origen biológico
synthetic
grado
Kosher
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 73.1
Ensayo
≥98%
bp
194 °C/12 mmHg (lit.)
mp
134-138 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
medicinal; vanilla; balsamic
cadena SMILES
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
Clave InChI
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Otras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?