Documentos clave
THSX1126
ThalesNano X-Cube CatCart® catalyst cartridge system
HF x pyridine, polymer-bound
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
fabricante / nombre comercial
Nanotechnologiai Rt.
Descripción general
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano X-Cube reactors.
Información legal
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
X-Cube is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)