Documentos clave
TEM-LC400CU100
Sigma-Aldrich
Lacey Carbon Supported Copper Grids
size 400 mesh, size 100 nm , hole size, box of 25 ×
Sinónimos:
Lacey/ Carbon Film - Cu, 400 mesh 100 micron, 25pk
Seleccione un Tamaño
1 PKG
MXP 2,503.00
MXP 2,503.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
MXP 2,503.00
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
MXP 2,503.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar un pedido a granel
envase
box of 25 ×
tamaño
100 nm , hole size
400 mesh
Descripción general
Lacey carbon film supported TEM grids. This carbon coating consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)