Documentos clave
TEM-LC300-AU-150
Sigma-Aldrich
Lacey Carbon Supported Gold Grid
size 300 mesh, hole size 150 μm , Average, box of 25
Seleccione un Tamaño
1 PKG
MXP 2,285.00
MXP 2,285.00
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
MXP 2,285.00
About This Item
UNSPSC Code:
41111761
NACRES:
MA.24
MXP 2,285.00
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
packaging
box of 25
hole size
150 μm , Average
size
300 mesh
General description
Lacey Carbon Supported Grid: Gold Grid, 300 mesh. Average hole size is 150 micron. This carbon coated film on a broken pattern consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)