Documentos clave
TEM-FFT200CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar Supported Copper Thin Bar Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
Sinónimos:
FORMVAR THIN BAR SQUARE MESH - CU 200 MESH UL 50/BX
Seleccione un Tamaño
1 PKG
MXP 3,413.00
MXP 3,413.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
MXP 3,413.00
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
MXP 3,413.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
envase
box of 50
tamaño
200 mesh
Descripción general
A 5-6 nm thin film of pure formvar resin supported thin bar square mesh grids. Copper grid, 200 mesh.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)