Documentos clave
TEM-FCF400NIUA
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar/Carbon Supported Nickel Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
Sinónimos:
FOMVAR/CARBON MESH - NI 400 MESH UA 50/BX
Seleccione un Tamaño
1 PKG
MXP 2,293.00
MXP 2,293.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
MXP 2,293.00
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
MXP 2,293.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
envase
box of 50
tamaño
400 mesh
Descripción general
Ultrathin 5-6nm Formvar and 1nm Carbon Supported Square Mesh Grids: Nickel Grid, 400 mesh. A formvar coated grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)