Documentos clave
TEM-FCF300CU
Sigma-Aldrich
Formvar/Carbon Supported Copper Grids
size 300 mesh, box of 25
Sinónimos:
Formvar/Carbon 300 Mesh, Copper, 25pk
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
Materiales
copper grid
formvar/carbon film
descripción
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
envase
box of 25
tamaño
300 mesh
Descripción general
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)