Documentos clave
TEM-CFLF135-AU-25
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold London Finder LF135 Grids
box of 25
Seleccione un Tamaño
1 PKG
MXP 2,146.00
MXP 2,146.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
MXP 2,146.00
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
MXP 2,146.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
envase
box of 25
Descripción general
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported London finder (LF135) grids. Gold grid. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam. London finder grids are locator grids with reference/index on the grid.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)