Merck
T9627
Sigma-Aldrich
2-Tetradecanol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11CH(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
214.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
35-36 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C14H30O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2)15/h14-15H,3-13H2,1-2H3
Clave InChI
BRGJIIMZXMWMCC-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fumikazu Takahashi et al.
FEMS yeast research, 19(2) (2019-02-13)
The yeast Starmerella bombicola NBRC10243 is an excellent producer of sophorolipids, which are among the most useful biosurfactants. The primary alcoholic metabolic pathway of S. bombicola has been elucidated using alcohol oxidase FAO1, but the secondary alcohol metabolic pathway remains