Merck
T7802
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene
99%
Sinónimos:
Tecnazene
About This Item
Fórmula lineal:
HC6Cl4NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
260.89
Beilstein/REAXYS Number:
1973805
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
99%
bp
304 °C (lit.)
mp
98-101 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H
InChI key
XQTLDIFVVHJORV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)