Merck
T72400
Sigma-Aldrich
2′,4′,6′-Trimethylacetophenone
98%
Sinónimos:
2-Acetylmesitylene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3C6H2COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
162.23
Beilstein:
2044595
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.517 (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
61-62 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C11H14O/c1-7-5-8(2)11(10(4)12)9(3)6-7/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
XWCIICLTKWRWCI-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)