Merck
T4803
Sigma-Aldrich
Tetrabromocatechol
96%
Sinónimos:
Tetrabromopyrocatechol
About This Item
Fórmula lineal:
C6Br4-1,2-(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
425.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
mp
189-193 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1c(O)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C6H2Br4O2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h11-12H
Clave InChI
OAUWOBSDSJNJQP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)